アッセイ
98%
bp
156 °C/12 mmHg (lit.)
mp
45-46 °C (lit.)
官能基
thiol
SMILES記法
SCc1ccc(CS)cc1
InChI
1S/C8H10S2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI Key
IYPNRTQAOXLCQW-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
147273-BULK:
147273-VAR:
147273-250MG:
147273-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.