Merck
H12005
Sigma-Aldrich
1,6-ヘキサンジチオール
96%
別名:
1,6-ジメルカプトヘキサン, DMH, ヘキサメチレンジメルカブタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HS(CH2)6SH
CAS番号:
分子量:
150.31
Beilstein:
1732507
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
~1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
118-119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
SCCCCCCS
InChI
1S/C6H14S2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI Key
SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,6-ヘキサンジチオール(HDT)は、炭素原子6個を持つジグザグパターン構造の長鎖二官能基アルカンチオールで、四面立体配置を形成します。HDTはさまざまな表面を官能基化し、多種多様なナノマテリアルを固定化することから、主として自己組織化単分子層(SAM)として使用されます。
アプリケーション
HDTは、二硫化モリブデン(MoS2)の官能基化に使用でき、これはエレクトロニクスおよびオプトエレクトロニクスのデバイスに二次元遷移金属ジカルコゲナイド(TMD)として使用できます。HDTは、ヒ化ガリウム(GaAs)でドープした硫化カドミウム(CdS)量子ドット(QD)上にSAMを形成し、バイオセンサーおよび太陽電池に使用できます。また、金ナノ粒子(AuNP)を固定化するために使用でき、生物医学および生物分析分野での使用が考えられます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H12005-BULK:
H12005-5G:
H12005-25G:
H12005-10G:
H12005-VAR:
H12005-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Investigation of biocatalytic enlargement of gold nanoparticles using dynamic light scattering and atomic force microscopy.
Ramanaviciene A, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 510(4), 183-189 (2016)
Thin film fabrication of CdS quantum dots on GaAs substrate by surfactant self-assembly.
Park S and Kongb H
Journal of Ceramic Processing Research, 19(4), 337-341 (2018)
Theoretical and experimental investigation of conjugation of 1, 6-hexanedithiol on MoS2.
Gul A, et al.
Materials Research Express, 5(3), 036415-036415 (2018)
Combined TPD and XPS Study of Ligation and Decomposition of 1, 6-Hexanedithiol on Size-Selected Copper Clusters Supported on HOPG.
Wang L, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 122(4), 2173-2183 (2018)
1, 6-hexanedithiol monolayers on Au (111): A multitechnique structural study.
Leung TYB, et al.
Langmuir, 16(2), 549-561 (2000)