アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
SCCOCCOCCS
InChI
1S/C6H14O2S2/c9-5-3-7-1-2-8-4-6-10/h9-10H,1-6H2
InChI Key
HCZMHWVFVZAHCR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,2′-(エチレンジオキシ)ジエタンチオール(EDT)はジチオール系架橋剤であり、チオレンの光重合および架橋高分子フィルムの作成に使用することができます。
3,6-ジオキサ-1,8-オクタンジチオールは不揮発性です。
アプリケーション
3,6-ジオキサ-1,8-オクタンジチオール(DODT)は、慢性シャーガス病の合成ペプチドを用いた血清学的研究において、ペプチドの切断に使用されました。DODTは、Fmoc法によるペプチド合成に使用する、悪臭のしないスカベンジャーの開発に使用することができます。
EDTは不飽和オリーブ油と架橋結合し、再生可能資源を原料とする環境に配慮した光応答性フィルムを形成することができます。これは、グルコース感知のアプリケーションで、バイオ燃料電池(BFC)を製造するためのバイオアノードの合成に使用することができます。また、金ナノクラスター(AuNCs)の光学特性の改善や、微生物を用いて合成したポリエステルの開発など、その他のアプリケーションにも使用されることがあります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
285.8 °F
引火点(℃)
141 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
465178-BULK:
465178-500ML:
465178-100ML:
465178-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Renewable Photopolymer Films Derived From Low-Grade Lampante and Pomace Olive Oils.
European Journal of Lipid Science and Technology, 119(12), 1700003-1700003 (2017)
Protein and peptide letters, 9(5), 379-385 (2002-10-09)
We have synthesized a random group of peptides and performed cleavages using various cleavage cocktails including 3,6-dioxa-1,8-octanedithiol (DODT). Purity of the peptides was compared to that obtained with standard protocols for cleavage using RP-HPLC and Maldi-Tof mass spectrometry. We show
Coupling of an enzymatic biofuel cell to an electrochemical cell for self-powered glucose sensing with optical readout.
Bioelectrochemistry, 106(12), 22-27 (2015)
Insights into the effect of surface ligands on the optical properties of thiolated Au 25 nanoclusters.
Chemical Communications (Cambridge, England), 52(30), 5234-5237 (2016)
Crosslinkable polyesters based on monomers derived from renewable lignin.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(14), 11848-11854 (2016)