アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.450
bp
150-154 °C (lit.)
mp
−81-−80 °C (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
網目状カーボンナノチューブ電界効果トランジスタの電気的特性を調製するために使用されます。また、環境への曝露中に表面酸化を遅延させるために銅表面上の単分子膜として使用され、その後不活性N2中でアニーリングすることで効率的に放出させて清浄なCu表面を得ることができます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
234192-500ML:
234192-5ML:
234192-100ML:
234192-VAR:
234192-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.