Merck
674273
Sigma-Aldrich
1-Nonanethiol
99%
別名:
1-Nonyl mercaptan, Mercaptan C9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8SH
CAS番号:
分子量:
160.32
Beilstein:
1733631
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI Key
ZVEZMVFBMOOHAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-Nonanethiol is an alkanethiol, a stabilizer that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It is used as a thiol based protective coating.
アプリケーション
1-Nonanethiol is mainly used to form self-organized monolayers on gold, mercury, silver and platinum surfaces. These monolayers functionalize the surface atoms and improve the surface property of the composite.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
674273-BULK:
674273-VAR:
674273-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Through-bond and chain-to-chain coupling. Two pathways in electron tunneling through liquid alkanethiol monolayers on mercury electrodes.
Slowinski K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(49), 11910-11919 (1997)
Pressure/temperature phase diagrams and superlattices of organically functionalized metal nanocrystal monolayers: the influence of particle size, size distribution, and surface passivant.
Heath JR, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 101(2), 189-197 (1997)
Nanoscale reversible molecular extraction from a self-assembled monolayer on gold (111) by a scanning tunneling microscope.
Mizutani W, et al.
Langmuir, 14(25), 7197-7202 (1998)
The stability of self-organized 1-nonanethiol-capped gold nanoparticle monolayer.
Jiang P, et al.
Journal of Physics D: Applied Physics, 34(15), 2255-2255 (2001)
Zuoti Xie et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(1), 497-504 (2018-12-12)
Developing a clearer understanding of electron tunneling through molecules is a central challenge in molecular electronics. Here we demonstrate the use of mechanical stretching to distinguish orbital pathways that facilitate tunneling in molecular junctions. Our experiments employ junctions based on
資料
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.