Merck
P50757
Sigma-Aldrich
1-プロパンチオール
99%
別名:
1-PP, n-プロピルメルカブタン, メルカブタンC3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2SH
CAS番号:
分子量:
76.16
Beilstein:
1696860
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気密度
2.54 (vs air)
品質水準
蒸気圧
122 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
密度
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-プロパンチオール(1-PP)は、さまざまなナノ粒子上で自己組織化単分子層(SAM)として使用できるアルキルメルカプタンです。1-PPには炭素-イオウ(C-S)結合が存在するため、プロピル種およびイオン元素を形成できます。
アプリケーション
1-PPは、ペロブスカイト太陽電池に組み込める銀ナノ粒子(AgNP)の熱安定性および吸光を改善するキャッピング剤として使用できます。1-PPでガリウムヒ素(Ga-As)の表面を官能基化でき、半導体分野においてグループIV前駆物質および自己組織化電子ビーム抵抗の製作に使用できると考えられます。また、金(111)表面上にSAMを形成し、巨大分子の固定化に使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P50757-2L:
P50757-BULK:
P50757-100G:
P50757-100ML:
P50757-500G:
P50757-500ML:
P50757-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Surface reactions of 1-propanethiol on GaAs (100)
Donev S, et al.
Langmuir, 21(5) (2005)
Assembly dynamics and detailed structure of 1-propanethiol monolayers on Au (111) surfaces observed real time by in situ STM
Zhang J, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 22(14) (2006)
Thermally stable propanethiol-ligand exchanged Ag nanoparticles for enhanced dispersion in perovskite solar cells via an effective incorporation method
Cho JS, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 61(5) (2018)
Surface-Enhanced Raman Scattering (SERS) of 1-propanethiol in silver sol
Joo TH, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 90(22) (1986)
E Meschkat et al.
Chemical research in toxicology, 14(1), 110-117 (2001-02-15)
The potent skin sensitizers hex-1-ene- and hexane-1,3-sultone have been synthesized isotopically labeled with (13)C at reactive sites. The reactivity of 2-[(13)C]- and 3-[(13)C]hex-1-ene-1,3-sultones and of 3-[(13)C]hexane-1,3-sultone toward a series of model nucleophiles for protein amino acid residues, i.e., butylamine, diethylamine
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.