Merck
59590
Sigma-Aldrich
2-プロパンチオール
≥97.0% (GC)
別名:
イソプロピルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHSH
CAS番号:
分子量:
76.16
Beilstein:
605260
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
455 mmHg ( 37.8 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thiol
SMILES記法
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Propanethiol can react with 6-nitroquinoline in the presence of excess sodium hydride to form 5-isopropylthio-6-nitroquinoline as the major product.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-23.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
59590-VAR:
59590-500ML:
59590-BULK:
59590-1L:
59590-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
?Direct thioalkylation of nitroquinolines with alkanethiolate anions via nucleophilic displacement of a ring hydrogen atom?
Kawakami T and Suzuki H
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, (21), 3640-3644 (2000)