Merck
W389706
Sigma-Aldrich
2-プロパンチオール
≥95%
別名:
イソプロピルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHSH
CAS番号:
分子量:
76.16
FEMA番号:
3897
Beilstein:
605260
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.197
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
455 mmHg ( 37.8 °C)
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; onion; sulfurous
SMILES記法
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Propanethiol is a volatile sulfur compound that is reported to occur in irradiated beef.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-23.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W389706-VAR:
W389706-4KG:4548173980645
W389706-1KG:4548173980638
W389706-8KG:
W389706-BULK:
W389706-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Irradiation flavor and the volatile components of beef.
Wick EL, et al.
Advances in Chemistry Series, 12?25, 12?25-12?25 (1967)