Merck
W387401
Sigma-Aldrich
2-メチル-1-プロパンチオール
≥95%, FG
別名:
イソブチルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2SH
CAS番号:
分子量:
90.19
FEMA番号:
3874
Beilstein:
1730890
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.173
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
3.1 (vs air)
蒸気圧
124 mmHg ( 37.8 °C)
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.4385 (lit.)
bp
87-89 °C (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sulfurous
SMILES記法
CC(C)CS
InChI
1S/C4H10S/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
BDFAOUQQXJIZDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Targeting the cerebrovascular large neutral amino acid transporter (LAT1) isoform using a novel disulfide-based brain drug delivery system.: This paper discusses a novel brain drug delivery system that targets the LAT1 transporter, using 2-Methyl-1-propanethiol in the design of disulfide-based prodrugs for enhanced delivery across the blood-brain barrier (Killian et al., 2007).
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W387401-VAR-K:
W387401-BULK-K:
W387401-4KG:
W387401-1KG:
W387401-8KG-K:4548173980560
W387401-4KG-K:4548173980553
W387401-1KG-K:4548173980546
W387401-SAMPLE-K:
W387401-8KG:
W387401-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2