由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; alliaceous; tropical
SMILES記法
CCCC(S)CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2S/c1-3-4-8(11)5-6-10-7(2)9/h8,11H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
JUCARGIKESIVLB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
163.4 °F
引火点(℃)
73 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W385101-100G-K:4548173358925
W385101-VAR-K:
W385101-BULK-K:
W385101-SAMPLE-K:
W385101-1KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック