由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.480
密度
0.985 g/mL at 20 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(S)CCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
GBCGIJAYTBMFHI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
W385409-BULK-K:
W385409-SAMPLE-K:
W385409-25G:
W385409-SAMPLE:
W385409-25G-K:4548173980515
W385409-100G-K:4548173980508
W385409-100G:
W385409-VAR-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック