Merck
W329800
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-2-butanone
≥95%, FG
別名:
3-sulfanylbutan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(SH)COCH3
CAS番号:
分子量:
104.17
FEMA番号:
3298
EC Number:
欧州評議会番号:
11497
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.047
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥95%
bp
48-49 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; onion; roasted; sulfurous
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
InChI Key
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Mercapto-2-butanone is a sulfur-containing flavor compound mainly found in meat and meat products. It is formed by the Maillard reaction between sugars and cysteine or thiamin, which are known precursors for meat-like flavorings.
生物化学的/生理学的作用
0.3~1.0 ppmで味覚を感じます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
117.0 °F - closed cup
引火点(℃)
47.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W329800-1KG:
W329800-SAMPLE-K:
W329800-100G-K:4548173353814
W329800-VAR-K:
W329800-100G:
W329800-1KG-K:4548173353821
W329800-25G-K:4548173353838
W329800-25G:
W329800-SAMPLE:
W329800-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Origin of carbons in sulfur-containing aroma compounds from the Maillard reaction of xylose, cysteine and thiamine
Cerny C.
LWT--Food Science and Technology, 40(8), 1309-1315 (2007)
Important sulfur-containing aroma volatiles in meat.
Mottram DS & Madruga MS
ACS Symp. Ser., 564, 180?187-180?187 (1994)
Aroma volatiles from meatlike Maillard systems.
Mottram DS & Whitfield FB.
ACS Symp. Ser., 543, 180?191-180?191 (1994)
Flavour formation in meat and meat products: a review.
Mottram DS
Food Chemistry, 62(4), 415-424 (1998)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 70-70 (2001)