アッセイ
≥95.0%
mp
245-250 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
OB(O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BF3O2/c9-7(10,11)5-1-3-6(4-2-5)8(12)13/h1-4,12-13H
InChI Key
ALMFIOZYDASRRC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-(トリフルオロメチル)フェニルボロン酸は、次の反応において反応物として使用できます。
また、以下の合成に反応物として用いることができます。
- 部位選択的な、鈴木-宮浦クロスカップリング反応。
- パラジウム触媒による直接アリール化反応。
- タンデム型Pd(II)触媒による酸化的Heck反応および分子内C-Hアミド化シーケンス。
- ルテニウム触媒による直接アリール化。
- リガンドフリー銅触媒カップリング反応。
- アミノ化および共役付加反応。
- 鈴木-宮浦クロスカップリング反応および薗頭クロスカップリング反応による位置選択的アリール化およびアルキニル化。
- ロジウム触媒による不斉1,4-付加反応。
- 銅触媒ニトロ化反応。
- 位置選択的鈴木-宮浦カップリング、ならびにタンデムパラジウム触媒による分子内アミノカルボニル化および環化反応。
- アリルアルコールとのパラジウム触媒アリル化反応。
- 銅交換フルオロアパタイトを触媒とするイミダゾールおよびアミンのN-アリール化。
また、以下の合成に反応物として用いることができます。
- プリンタブルエレクトロニクスに用いるチアゾール誘導体の合成。
- チューブリン重合阻害剤として使用されるテルフェニルベンズイミダゾールの合成。
- 酸塩化物とのクロスカップリング反応によるアリールケトンの合成。
その他情報
無水物を含有します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
439320-VAR:
439320-BULK:
439320-1G:
439320-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microwave-promoted cross-coupling of acid chlorides with arylboronic acids: a convenient method for preparing aromatic ketones
Tetrahedron, 62, 11675-11678 (2006)
Organic & biomolecular chemistry, 10(15), 2955-2959 (2012-03-10)
A facile synthetic approach for the synthesis of 1,8-naphthyridine-4(1H)-one derivatives via a catalyst free and Pd-supported tandem amination sequence is developed and described. In a case of aliphatic amines reaction proceeds in a catalyst free mode, however anilines demand Pd-supported
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 50(5), 379-387 (2012-04-18)
Four 2,5-bis(5-aryl-3-hexylthiophen-2-yl)thiazolo[5,4-d]thiazole derivatives have been synthesized and thoroughly characterized. The extended aromatic core of the molecules was designed to enhance the charge transport characteristics, and solubilizing hexyl side chains were introduced on the thiophene subunits to enable possible integration of
Efficient synthesis of arylated coumarins by site-selective Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions of the bis(triflate) of 4-methyl-5,7-dihydroxy-coumarin
Synlett, 23, 223-226 (2012)
European journal of medicinal chemistry, 50, 9-17 (2012-03-01)
A series of new terphenyl benzimidazoles (3a-z and 3aa-ad) were synthesized and evaluated for their anticancer activity. All the 30 compounds have shown moderate to good anticancer potency, however some of the compounds (3j, 3m-t and 3aa-ad) exhibited prominent anticancer