Merck
417548
Sigma-Aldrich
4-クロロフェニルボロン酸
95%
別名:
4-クロロベンゼンボロン酸, NSC 25408
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
156.37
Beilstein:
2936346
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
284-289 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
OB(O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI Key
CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-クロロフェニルボロン酸は、反応剤として以下の用途に使用できます。
  • パラジウム触媒による直接アリール化。
  • シクロパラジウム化。
  • Pd(II)触媒によるタンデム型酸化的Heck(ヘック)反応と分子内C-Hアミド化。
  • 銅触媒によるリガンドフリーの好気的フルオロアルキル化。
  • パラジウム触媒による環化を伴うアリール化。
  • ルテニウム触媒による直接アリール化。
  • リガンドフリーの銅触媒によるカップリング反応。
  • 鈴木・宮浦クロスカップリング反応および薗頭クロスカップリング反応による位置選択的アリール化およびアルキニル化。
また、以下の調製にも使用できます。
  • 鈴木カップリング反応による置換ジアリールメチリデンフルオレン。
  • トシル酸ピロリニルの鈴木カップリングとそれに続く水素化反応によるバクロフェンラクタム。
  • 鈴木カップリング触媒としてのパラジウム(II)チオカルボキシアミド錯体。
  • 塩化アリール、臭化物、およびヨウ化物とアリールボロン酸との鈴木反応によるビアリール。
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
417548-1G:
417548-25G:
417548-BULK:
417548-VAR:
417548-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Double Suzuki Approach for Synthesis of Substituted Diarylmethylidenefluorenes
C. V. Ramana, et al.
Synlett, 1, 127-128 (2007)
Franco Furlani et al.
Carbohydrate polymers, 208, 451-456 (2019-01-20)
Developing synthetic materials able to mimic micro- and macrorheological properties of natural networks opens up to novel applications and concepts in materials science. The present contribution describes an active network based on a semi-synthetic polymer, a lactitol-bearing chitosan derivative (Chitlac)
Copper-Mediated Aerobic Fluoroalkylation of Arylboronic Acids with Fluoroalkyl Iodides at Room Temperature
Qi, Q.; Shen, Q.; Lu, L.
Journal of the American Chemical Society, 134, 648-6551 (2012)
Elangovan Sindhuja et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(17), 5351-5361 (2012-03-09)
A simple route to synthesise palladium(II) complexes from the reaction of N-substituted pyridine-2-thiocarboxamide ligands and PdCl(2)(PPh(3))(2) has been developed. The new complexes are very soluble in common solvents and have been fully characterised (elemental analysis, FT-IR, (1)H, (31)P, (13)C-NMR), including
Short synthesis of 4-aryl-3-pyrrolin-2-ones
Sarah J.P.Yoon-Miller, et al.
Tetrahedron Letters, 48, 827-830 (2007)