Merck
393614
Sigma-Aldrich
m-トリルボロン酸
97%
別名:
3-メチルフェニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
135.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
160-162 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C7H9BO2/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
InChI Key
BJQCPCFFYBKRLM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
393614-1G:
393614-BULK:
393614-5G:
393614-250MG:
393614-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)