Merck
130737
Sigma-Aldrich
3-Iodotoluene
99%
別名:
1-Iodo-3-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4I
CAS番号:
分子量:
218.03
Beilstein:
1903634
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.604 (lit.)
bp
80-82 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.698 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
iodo
SMILES記法
Cc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7I/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
InChI Key
VLCPISYURGTGLP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Iodotoluene (1-Iodo-3-methylbenzene) was used in the preparartion of indene derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
130737-25G:4548173992600
130737-VAR:
130737-100G:
130737-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zheng-Hui Guan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(6), 1040-1045 (2008-03-11)
The palladium-catalyzed carboannulation and arylation reaction of propargylic carbonates with in situ generated organozinc compounds produced an important new class of indene derivatives. The reaction proceeded under mild conditions, and indene products were isolated in good to excellent yields.
[Information on basics of MAC for m-toluate iodide in the air of work area].
V I Sokolov et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (9-10)(9-10), 44-45 (1992-01-01)
Ya-Jun Liu et al.
The Journal of chemical physics, 132(1), 014306-014306 (2010-01-19)
The multistate second order multiconfigurational perturbation theory in conjunction with spin-orbit interaction through complete active space state interaction (MS-CASPT2/CASSI-SO) was employed to calculate the potential energy curves for the ground and low-lying excited states of o-, m-, and p-iodotoluene along
Mizoroki-heck-type reaction mediated by potassium tert-butoxide.
Eiji Shirakawa et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(20), 4671-4674 (2011-04-08)