Merck
138509
Sigma-Aldrich
3-クロロトルエン
98%
別名:
1-Chloro-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chlorobenzene, 3-Chloro-1-methylbenzene, 3-Methylchlorobenzene, 3-Methylphenyl chloride, m-Chlorotoluene, m-Methylchlorobenzene, m-Tolyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4Cl
CAS番号:
分子量:
126.58
Beilstein:
1903632
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
InChI Key
OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Chlorotoluene was used as catalyst in the synthesis of glycidyl methacrylate grafted multi-walled carbon nanotubes/polypropylene nanocomposites. It was used to study paramagnetic contributions from dioxygen to solute proton spin-lattice relaxation rate constants for a series of aromatic hydrocarbons and drug molecule fragments.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
138509-500ML:
138509-500G:
138509-100ML:
138509-5ML:
138509-5G:
138509-VAR:
138509-100G:
138509-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Influence of Glycidyl Methacrylate Grafted Multi-walled Carbon Nanotubes on Viscoelastic Behaviors of Polypropylene Nanocomposites.
Shim Y-S and Park S-J.
Carbon Letters, 11(4), 311-315 (2010)
Solvation and intermolecular exploration of drug molecule fragments.
Fumino K, et al.
Journal of Solution Chemistry, 36(6), 715-722 (2007)
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the