Merck
145009
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロトルエン
99%
別名:
1,3-ジクロロ-4-メチルベンゼン, 2,4-Dichloro-1-methylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3Cl2
CAS番号:
分子量:
161.03
Beilstein:
1931691
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
密度
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4-ジクロロトルエンは、in situ N-ヘテロ環状カルベン)-Ni(0)系を用いる第2級アルコールの触媒による嫌気的酸化において酸化剤および溶媒として使用されましたRalstonia sp.(ラルストニア属)株PS12の培養培地の増殖サプリメントとして使用されました。水サンプルに含まれるクロロトルエンの分析のために、固相微量抽出法とガスクロマトグラフィータンデム質量分析法を併用する高感度法の開発に使用されました
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
145009-100G:
145009-250G:
145009-BULK:
145009-VAR:
145009-5G:
145009-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
[Hygienic standards for 2,4-dichlorotoluene in reservoir water].
G V Tolstpiatova et al.
Gigiena i sanitariia, (2)(2), 80-81 (1988-02-01)
Omid Khakshoor et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(6), 3154-3163 (2012-02-04)
We address the recent debate surrounding the ability of 2,4-difluorotoluene (F), a low-polarity mimic of thymine (T), to form a hydrogen-bonded complex with adenine in DNA. The hydrogen bonding ability of F has been characterized as small to zero in
Christophe Berini et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(23), 6857-6860 (2010-05-11)
The selective, anaerobic catalytic oxidation of secondary alcohols at room temperature by using an in situ (N-heterocyclic carbene)-Ni(0) system is presented. The use of non-anhydrous, non-degassed 2,4-dichlorotoluene as both the oxidant and the solvent allows for very short reaction times
[Gas chromatographic determination of 2,4-dichlorotoluene in water].
T A Kozeĭko et al.
Gigiena i sanitariia, (3)(3), 44-45 (1988-03-01)
Jorge Regueiro et al.
Journal of chromatography. A, 1216(14), 2816-2824 (2008-10-28)
In the present work, a simple and fast methodology has been developed for the analysis of chlorotoluenes in water samples using solid-phase microextraction (SPME) coupled to gas chromatography-tandem mass spectrometry (GC/MS/MS). A multifactorial experimental design strategy was used for studying