Merck
297879
Sigma-Aldrich
ドデカン
anhydrous, ≥99%
別名:
n-ドデカン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CH3
CAS番号:
分子量:
170.33
Beilstein:
1697175
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
≥99%
bp:
215-217 °C (lit.)
蒸気圧:
1 mmHg ( 47.8 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
5.96 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 47.8 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
401 °F
expl. lim.
8 %
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
密度
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI Key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドデカンは線状アルカンで主にジェット燃料中に含まれます。
アプリケーション
ドデカンはデカノールを活性希釈剤およびトリ-n-オクチルアミンを抽出剤とした有機相を形成するための無機希釈剤として用いられることがあります。この系は水溶液から乳酸を抽出するために用いられます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
297879-1L:
297879-QS-18L-P1:
297879-100ML:
297879-6X1L:
297879-900ML:
297879-VAR:
297879-2L:
297879-BULK:
297879-4X2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Lactic acid extraction from aqueous solutions with tri-n-octylamine dissolved in decanol and dodecane
Yankov D, et al.
Biochemical Engineering Journal, 21(1), 63-71 (2004)
Thermal decomposition of n-dodecane: Experiments and kinetic modeling.
Herbinet O, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 78(2), 419-429 (2007)
The novel extractants, diglycolamides, for the extraction of lanthanides and actinides in HNO3-n-dodecane system.
Sasaki Y, et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 19(1), 91-103 (2001)
Hydroisomerization and hydrocracking. 2. Product distributions from n-decane and n-dodecane.
Steijns M, et al.
Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev., 20(4), 654-660 (1981)
E J Walsh et al.
Biomedical microdevices, 8(1), 59-64 (2006-02-24)
The two-phase segmented flow approach to the processing and quantitative analysis of biological samples in microdevices offers significant advantages over the single-phase continuous flow methodology. Despite this, little is known about the compatibility of samples and reactants with segmenting fluids