蒸気密度
6.83 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 76.4 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
455 °F
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
bp
252-254 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
密度
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI Key
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
87140-6X250ML:
87140-VAR:
87140-BULK:
87140-50ML:
87140-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane