安全性情報
8.14767
Sigma-Aldrich
n-Tetradecane
for synthesis
別名:
n-Tetradecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H30
CAS番号:
分子量:
198.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
211-096-0
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥99.0% (GC)
蒸気圧
1.55 Pa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
202 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-6.5 % (v/v)
動粘度
3 cSt(40 °C)
mp
6 °C
転移温度
flash point 102 °C
溶解性
<0.0001 g/L
密度
0.76 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI Key
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Scaling On Transport Properties of Nanofluids for Heat Transfer Applications: Discusses the use of n-tetradecane in nanofluids for heat transfer applications, validated by experimental data (Prado et al., 2024).
  • Improvement in the freeze-thaw resistance performance of concretes: Studies the encapsulation of n-tetradecane in a composite phase change material for enhancing the freeze-thaw resistance of concrete (Li et al., 2024).
  • Density and speed of sound of liquid mixtures: Provides measurements of density and sound speed in mixtures including n-tetradecane, with implications for thermodynamic modeling (Hevia et al., 2024).
  • Thermal volume expansion: Examines thermal volume changes in n-tetradecane using multiple measurement techniques, enhancing understanding of material properties under temperature changes (Klingler et al., 2024).
  • High-Pressure Phase Behavior of Binary Systems: Investigates the phase behavior of n-tetradecane mixtures under high pressure, relevant for process engineering and materials science (Du Plessis et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.761 - 0.765
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F
引火点(℃)
102 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
n-Nonane for synthesis
Sigma-Aldrich
8.06838
n-Nonane
ノナン ReagentPlus&#174;, 99%
Sigma-Aldrich
N29406
ノナン