蒸気圧
1.76 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
400 °C
有効性
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.7-11.5 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
転移温度
flash point 64 °C
溶解性
soluble >1000 g/L
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI Key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- In the synthesis of poly(amide-hydrazide)s–graphene composites.
- In the synthesis of N,N′-1,2-ethanediylbis-(4-hydroxy-pentanamide) and 4-hydroxy-N-(2- hydroxyethyl)-pentanamide based polyurethanes in presence of triethylamine catalyst.
特徴および利点
- High dissolution power of various substrate.
- High capacity to solvate anions.
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.940 - 0.942
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体