Merck
D137510
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルアセトアミド
ReagentPlus®, 99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
87.12
Beilstein:
1737614
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
99%
bp:
164.5-166 °C (lit.)
蒸気圧:
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI Key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチルアセトアミド (DMAc) は、スチレン、ビニル樹脂、線状ポリエステル、アクリル繊維、プラスチック、殺虫剤、および合成皮革の合成に使用される水混和性有機溶媒です。接着剤、フィルム、塗料の製造にも利用されます。遷移金属の脱水素化、脱水化、ハロゲン化、脱プロトン化反応および還元的カルボニル化に関与します。触媒、促進剤、ハロゲン/アルコキシまたはヒドロキシル/ハロゲン交換メディエーター、還元剤、および塩基源としても機能します。
アプリケーション
N,N-ジメチルアセトアミドは、以下の合成における溶媒として使用できます:
  • 微結晶セルロース、CaCl2、およびNaH2PO4を使用したセルロース-HA (ヒドロキシアパタイト) ナノ複合材料。
  • LiCl存在下でのさまざまな炭水化物および天然生体高分子リグノセルロースからの5-ヒドロキシメチルフルフラール (HMF)。
以下の用途にも使用できます:
  • 分子酸素を使用したオレフィンからのケトンのPd触媒による位置選択的合成。
  • Cu(OAc)2触媒を使用した2つのイミダゾ[1,2-a]ピリジンの位置選択的結合における溶媒およびメチレン源として。
特徴および利点
N,N-ジメチルアセトアミドには以下の性質があります:
  • さまざまな基質の高い溶解力。
  • 陰イオンを溶媒和する高い能力。
法的情報
Belle Chemical Company
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D137510-18L:
D137510-2L:
D137510-500ML:4548173925257
D137510-BULK:
D137510-20L:
D137510-2.5L:
D137510-18L-CS:
D137510-6X500ML:
D137510-1L:4548173959245
D137510-4L:4548173959252
D137510-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
André H Gröschel et al.
Nature communications, 3, 710-710 (2012-03-20)
Hierarchical self-assembly offers elegant and energy-efficient bottom-up strategies for the structuring of complex materials. For block copolymers, the last decade witnessed great progress in diversifying the structural complexity of solution-based assemblies into multicompartment micelles. However, a general understanding of what
Fatma Kayaci et al.
Nanoscale, 6(17), 10224-10234 (2014-07-25)
Oxygen vacancies (V(O)s) in ZnO are well-known to enhance photocatalytic activity (PCA) despite various other intrinsic crystal defects. In this study, we aim to elucidate the effect of zinc interstitials (Zn(i)) and V(O)s on PCA, which has applied as well
Masaki Itoh et al.
Organic letters, 16(7), 2050-2053 (2014-03-22)
The direct α-methylenation of benzylpyridines was achieved using N,N-dimethylacetamide (DMA) as a one-carbon source under copper catalysis. An intermediary species was detected at an early stage, and a possible mechanism was proposed. Additionally, α-oxygenation and dimerization of benzylpyridines could also
Tony Reid et al.
The Lancet. Oncology, 16(9), 1133-1142 (2015-08-25)
Epigenetic alterations have been strongly associated with tumour formation and resistance to chemotherapeutic drugs, and epigenetic modifications are an attractive target in cancer research. RRx-001 is activated by hypoxia and induces the generation of reactive oxygen and nitrogen species that