Merck
180955
Sigma-Aldrich
酢酸セルロース
average Mn ~30,000 by GPC
別名:
アセチルセルロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn ~30,000 by GPC
標識化の程度
39.8 wt. % acetyl
不純物
≤3.0% water
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChI Key
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
セルロースは、天然に存在する生分解性かつ生体適合性の重合体です。セルロース系重合体は、バイオ医薬品産業におけるベースマトリックスとして幅広い用途があります。酢酸セルロースは、アセトンにやや溶けやすい性質があります。酢酸セルロースからそのナノファイバーへの電界紡糸は容易にできます。
アプリケーション
酢酸セルロースを使用して、電気化学的なモノクロラミン測定用の金微小電極が製造されました。酢酸セルロース系の膜は、水システムにおける分離および逆浸透プロセスに使用されます。これは海水を淡水化するために使用されることが報告されています。バイオセンサーのカプセル化に酢酸セルロースが使用されました。これは酢酸セルロースナノファイバーフェルト構造体の調製、酢酸セルロース繊維の調製に使用されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
180955-VAR:
180955-BULK:
180955-25G:
180955-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cellulose acetate reverse osmosis membranes: optimization of the composition
Duarte AP, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 100(5), 4052-4058 (2006)
Fabrication and bioseparation studies of adsorptive membranes/felts made from electrospun cellulose acetate nanofibers
Zhang L, et al.
Journal of Membrane Science , 319(1), 176-184 (2008)
Monochloramine-sensitive amperometric microelectrode: optimization of gold, platinum, and carbon fiber sensing materials for removal of dissolved oxygen interference
Lee WH, et al.
Ionics, 1-12 (2015)
Cellulose acetate reverse osmosis membranes: optimization of preparation parameters
Duarte AP, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103(1), 134-139 (2007)
Solvent control of cellulose acetate nanofibre felt structure produced by electrospinning
Haas D, et al.
J. Mater. Sci., 45(5), 1299-1306 (2010)