Merck
419028
Sigma-Aldrich
酢酸セルロース
average Mn ~50,000 by GPC
別名:
アセチルセルロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn ~50,000 by GPC
標識化の程度
39.7 wt. % acetyl
不純物
≤3.0% water
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸セルロース(CA)は、セルロースベースのエステルの一種で、セルロースと酢酸および無水酢酸との反応で生成できます。フィルム、膜、繊維などさまざまな形態で使用できます。CAは、医学および自動車分野で生物分解性ポリマーとして使用できます。
アプリケーション
CAは、包装、衣類および医薬品分野で材料として使用できます。また、燃料電池、太陽電池、スーパーキャパシタなどの電気化学的デバイスの製作に用いる高分子電解質の生成にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
419028-500G:
419028-BULK:
419028-VAR:
419028-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Properties and applications of cellulose acetate
Macromolecular Symposia, 262(1), 89-96 (2008)
Investigation of bio polymer electrolyte based on cellulose acetate-ammonium nitrate for potential use in electrochemical devices
Monisha S, et al.
Carbohydrate Polymers, 157(4), 38-47 (2017)
Additive manufacturing of cellulosic materials with robust mechanics and antimicrobial functionality
Pattinson SW and Hart AJ
Advanced Materials Technologies, 2(4), 1600084-1600084 (2017)
Triantafyllos Stylianopoulos et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 100(8), 2222-2230 (2012-08-14)
The mechanical properties and hydraulic permeabilities of biomaterial scaffolds play a crucial role in their efficacy as tissue engineering platforms, separation processors, and drug delivery vehicles. In this study, electrospun cellulose acetate fiber meshes of random orientations were created using
Zeid A ALOthman et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(8), 2709-2713 (2012-05-24)
A simple membrane filtration procedure for separation-enrichment of Sudan orange G is presented. The method is based on the adsorption of Sudan orange G on a cellulose acetate filter and its elution from the membrane with 10 mL of ethanol.
資料
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.
エレクトロスピニング技術による複雑な構造の作製について考察し、特に血管移植や組織工学の分野への応用について説明します。