同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
164-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
1.033 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+9
SMILES記法
O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
FXHOOIRPVKKKFG-GQALSZNTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
522414-5G-PW:
522414-1G-PW:
522414-10X1G-NA:
522414-BULK:
522414-5G:4548173960609
522414-VAR:
522414-1G:4548173960593