Merck
279463
Sigma-Aldrich
ジメチル-d6-アミン 塩酸塩
99 atom % D
別名:
重水素化ジメチルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2NH · HCl
CAS番号:
分子量:
87.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
フォーム
solid
mp
170-173 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
InChI Key
IQDGSYLLQPDQDV-TXHXQZCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
279463-VAR:
279463-BULK:
279463-1G:
279463-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Rok et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(13), 4190-4202 (2019-03-02)
We have synthesised and characterised a novel organic-inorganic hybrid crystal, [(CH3)2NH2]2KCr(CN)6. The thermal DSC, TMA, DTG and DTA analyses indicate two solid-to-solid structural phase transitions (PTs). According to the X-ray diffraction experiments, the first PT at 220 K is isostructural