詳細
テトラデカンは、14個の炭素原子を含むアルカン炭化水素です。一般に合成時の有機溶媒として使用されます。非極性脂肪族溶媒であるn-テトラデカンは、脂肪族側鎖には適していますが、芳香族主鎖には適していません。
アプリケーション
テトラデカンを使用して、H2O/n-アルカン/C12E5(ペンタエチレングリコール モノドデシルエーテル)のマイクロエマルジョン液滴の熱拡散挙動が研究されました。
テトラデカンは、以下にも使用されます。
テトラデカンは、以下にも使用されます。
- 乳化剤としてのドデシル硫酸ナトリウム、システム調整剤としてのレゾルシン、およびシェル材料としての尿素–ホルムアルデヒド樹脂とともに、ナノカプセル化相変化材(NEPCM)を調製するコア材料として。
- ブロックコポリマー溶融物の相挙動研究用の選択的溶媒として。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
172456-2G:
172456-2ML:
172456-100ML:
172456-500ML:
172456-BULK:
172456-500G:
172456-100G:
172456-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and characterization of nano-encapsulated n-tetradecane as phase change material for thermal energy storage
Chemical Engineering Journal, 153(1-3), 217-221 (2009)
Synthesis and surface activities of organic solvent-soluble fluorinated surfactants
Journal of Fluorine Chemistry, 130(7), 674-681 (2009)
Polymers, 12(2) (2020-02-09)
Underwater adhesion represents a huge technological challenge as the presence of water compromises the performance of most commercially available adhesives. Inspired by natural organisms, we have designed an adhesive based on complex coacervation, a liquid-liquid phase separation phenomenon. A complex
Molecules (Basel, Switzerland), 25(17) (2020-08-26)
Extra virgin olive oil (EVOO) is an important component of the Mediterranean diet and a highly priced product. Despite the strict legislation to protect it from fraudulent practices, there is an increasing demand to characterize EVOOs and evaluate their authenticity.
Journal of hazardous materials, 409, 124945-124945 (2021-01-09)
Protective clothing must repel hazardous liquids such as oils, acids, and solvents, which often exhibit low surface tension. The low surface tension liquid repellency of textiles is currently characterized qualitatively, considering only the first thirty seconds of wetting. This study
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane