Merck
W510505
Sigma-Aldrich
ウンデカン
≥99%
別名:
n-ウンデカン, ヘンデカン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9CH3
CAS番号:
分子量:
156.31
Beilstein:
1697099
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
官能:
faint
グレード:
Fragrance grade
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
5.4 (vs air)
蒸気圧
<0.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
faint
SMILES記法
CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI Key
RSJKGSCJYJTIGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウンデカンは粉末およびHypericum triquetrifolium(セイヨウオトギリソウ)Turraの粉末および葉、Solanum aculeastrum(ソーダアップル)の葉およびPittosporum tobira(トベラ)の花から抽出される揮発油に生じることが報告されている飽和炭化水素です。
アプリケーション
  • Preparation and Performance Study of n-Undecane Phase Change Cold Storage Material.: This study focuses on the preparation and performance of n-undecane as a phase change material for cold storage applications. The research highlights its thermal properties and potential use in energy storage systems, offering advancements in material science and energy efficiency (Yan et al., 2024).
免責事項
R&D用またはEU食品には不使用。小売用ではありません。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QW510505-VAR:
W510505-SAMPLE:
W510505-1KG:
W510505-VAR:
QW510505-BULK:
W510505-4KG:
W510505-BULK:
W510505-8KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Isolation of volatile compounds from Solanum aculeastrum (Solanaceae).
Koduru S, et al.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 9(1), 65-69 (2006)
Volatile constituents of Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil cultivated in Greece.
Loukis A & Hatziioannou C.
J. Essent. Oil Res., 17(2), 186-187 (2005)
Volatile constituents of the leaves and flowers of Hypericum triquetrifolium Turra.
Bertoli A, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 18(2), 91-94 (2003)
Maya M Makatini et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2274-2277 (2011-03-25)
In this study, we present the first account of pentacycloundecane (PCU) peptide based HIV-protease inhibitors. The inhibitor exhibiting the highest activity made use of a natural HIV-protease substrate peptide sequence, that is, attached to the cage (PCU-EAIS). This compound showed
Igor Shamovsky et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(23), 7706-7723 (2009-12-04)
The metabolic stability and selectivity of a series of CCR8 antagonists against binding to the hERG ion channel and cytochrome Cyp2D6 are studied by principal component analysis. It is demonstrated that an efficient way of increasing metabolic stability and selectivity