蒸気密度
7.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 105.3 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
395 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
n20/D 1.435
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
転移温度
solidification point 17.5-18.5 °C
密度
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
233.6 °F
引火点(℃)
112 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
52209-VAR:
52209-BULK:
52209-5ML:
52209-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane