Merck
296317
Sigma-Aldrich
ヘキサデカン
anhydrous, ≥99%
別名:
n-ヘキサデカン, セタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14CH3
CAS番号:
分子量:
226.44
Beilstein:
1736592
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
≥99%
bp:
287 °C (lit.)
蒸気圧:
1 mmHg ( 105.3 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
7.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 105.3 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
395 °F
不純物
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
転移温度
solidification point 17.5-18.5 °C
密度
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘキサデカンは、アンチモン化インジウム(InSb)ナノ結晶のトリオクチルアミンベースの合成用溶媒として使用することができます。ヘキサデカンは、グリニヤールメタセシス連鎖成長重合によるポリ(9,9
-ジオクチルフルオレン)-b-ポリ(3-ヘキシルチオフェン)の合成の内部標準としても使用することができます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
233.6 °F
引火点(℃)
112 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
296317-VAR:
296317-6L:
296317-4X2L:
296317-1L:
296317-2L:
296317-100ML:
296317-900ML:
296317-6X1L:
296317-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Maartje L J Steegmans et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(17), 9751-9758 (2009-07-09)
Emulsification in microdevices (microfluidic emulsification) involves micrometer-sized droplets and fast interface expansion rates. In addition, droplets are formed in less than milliseconds, and therefore traditional tensiometric techniques cannot be used to quantify the actual interfacial tension. In this paper, monodisperse
Excess volumes for n-alkanols+ n-alkanes IV. Binary mixtures of decan-1-ol+ n-pentane,+ n-hexane,+ n-octane,+ n-decane, and+ n-hexadecane.
Treszczanowicz AJ, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 13(3), 253-260 (1981)
Colloidal synthesis of InSb nanocrystals with controlled polymorphism using indium and antimony amides.
Yarema M and Kovalenko MV
Chemistry of Materials, 25(9), 1788-1792 (2013)
Comparison of Pt/zeolite catalysts for n-hexadecane hydroisomerization.
Park KC and Ihm SK.
Applied Catalysis A: General, 203(2), 201-209 (2000)
Chain-growth synthesis of polyfluorenes with low polydispersities, block copolymers of fluorene, and end-capped polyfluorenes: toward new optoelectronic materials
Javier AE, et al.
Macromolecules, 43(7), 3233-3237 (2010)
プロトコル
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane