詳細
フッ化カリウムは、水に非常に溶けやすい、白色の結晶固体です。触媒、ポリマー合成、および半導体デバイスの分野で広く使用されている強塩基です。 KFは融点が高く、 フッ化水素酸によく溶解します。 ただし、KFはアルコールには不溶です。
アプリケーション
フッ化カリウムは以下に使用できます:
- CIGS薄膜太陽電池の製造。積層後のKF処理により、効率が21.7%まで向上します。これは、CIGS表面にK含有層が形成される結果として、K—In—Se種がCIGSe化合物を被覆した二重層構造が形成されることで、表面の反応性が向上するためです。
- スーパーキャパシタ電極用の2D炭化バナジウムMXeneの製造。
- 電気化学的酸化カップリングによるフッ化スルホニルの合成。
- リチウムイオン電池用の電解質添加剤。
- 環状チオエーテルの開環フッ素化のための触媒。
- エステル交換反応によるバイオディーゼル生産のための固体塩基触媒KF/Ca−Mg−Alハイドロタルサイトの合成。
多種類のフッ化物イオン源で、両性ポリマーゲルのイオン特異的膨潤および解膨潤研究、HF中の貴金属類の室温酸化、ハロゲン化アルカリポリマーのイオンの電子分極率の測定に使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
449148-5G-PW:
449148-5G:4548173939902
449148-25G:4548173939896
449148-25G-PW:
449148-BULK:
449148-VAR:
An aryne triggered ring-opening fluorination of cyclic thioethers with potassium fluoride
Chemical Communications (Cambridge, England), 54, 7081-7084 (2018)
Indian Journal of Physics, 70B, 311-311 (1996)
Macromolecules, 29, 8391-8391 (1996)
Biodiesel Synthesis Catalyzed by the KF/Ca?Mg?Al Hydrotalcite Base Catalyst
Energy and Fuels, 24, 646-651 (2010)
Eur. J. Solid State Inorg. Chem., 33, 809-809 (1996)