Merck
90335
Sigma-Aldrich
トリエチルアミン
BioUltra, ≥99.5% (GC)
別名:
N,N-ジエチルエタンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N
CAS番号:
分子量:
101.19
Beilstein:
605283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
51.75 mmHg ( 20 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
593 °F
シェルフライフ
36 mo.
expl. lim.
8 %
テクニック
ion chromatography: suitable
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% water
蒸発残留物質
≤0.003%
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
pH
12.7 (15 °C, 100 g/L)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
密度
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.2 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
吸収
cut-off at 278 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トリエチルアミン(TEA)は、脂肪族三級アミンです。
アプリケーション
トリエチルアミンは、アミノ酸処理チップ表面へのn-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)基の結合に使用されています。また、アシル化のための塩基性触媒としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
トリエチルアミンは、移動相調整剤として、酸性、塩基性、中性分子の逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)分離に使用されます。医薬品などの化合物のテーリングや安定性を抑制し、アミノ酸やアミノ酸アミドの分解能を改善します。
トリエチルアミン(TEA)は、トルエンとTEAにおける反応を促す塩基と可溶化剤の2つの役目を果たす可能性があります。
その他情報
オリゴヌクレオチドのイオン交換HPLCに用いられる揮発性バッファ-用の成分です。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90335-1L:4548173946511
90335-BULK:
90335-250ML:4548173946528
90335-VAR:
90335-6X1L:
90335-100ML:4548173946504
90335-6X250ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J M Munholland et al.
Analytical biochemistry, 178(2), 320-323 (1989-05-01)
A volatile buffer has been adapted for use with ion-exchange high-performance liquid chromatography in the analysis and preparation of oligonucleotides. The system employs a commercial weakly basic anion-exchange column containing a DEAE-derivatized silica gel and eluted with a volatile buffer
Javier Sotres et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 9(4), 590-599 (2008-02-26)
Atomic force microscopy is a technique capable to study biological recognition processes at the single-molecule level. In this work we operate the AFM in a force-scan based mode, the jumping mode, where simultaneous topographic and tip-sample adhesion maps are acquired.
Sumanta Kumar Padhi et al.
Inorganic chemistry, 51(15), 8091-8102 (2012-07-26)
Cyclometalated ruthenium complexes having C(^)N and N(^)C type coordinating ligands with NAD(+)/NADH function have been synthesized and characterized by spectroscopic methods. The variation of the coordinating position of σ-donating carbon atom leads to a drastic change in their properties. Both
Kai Morino et al.
Scientific reports, 5, 8953-8953 (2015-05-21)
Well-trained clinicians may be able to provide diagnosis and prognosis from very short biomarker series using information and experience gained from previous patients. Although mathematical methods can potentially help clinicians to predict the progression of diseases, there is no method
Hannah Coyle et al.
The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry, 23(4), 335-359 (2014-07-08)
The aim of this study was to assess the efficacy of cognitive training, specifically computerized cognitive training (CCT) and virtual reality cognitive training (VRCT), programs for individuals living with mild cognitive impairment (MCI) or dementia and therefore at high risk
プロトコル
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.