主要文書
8.16011
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Phenylalanine
for synthesis
別名:
(S)-(-)-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO2
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-568-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 Pa ( 25 °C)
品質水準
形状
solid
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
275-283 °C (decomposition)
溶解性
27 g/L
密度
1.34 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
580 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -35.5 - -33.5 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1