Merck
T57401
Sigma-Aldrich
トリデカン
≥99%
別名:
Cetiol iSAN, n-トリデカン, カクタスノルマルパラフィンN 13, パラフィンN 13
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11CH3
CAS番号:
分子量:
184.36
Beilstein:
1733089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
6.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 59.4 °C)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
110-112 °C/12 mmHg (lit.)
234 °C (lit.)
mp
−6-−4 °C (lit.)
密度
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI Key
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
通常、トリデカンは食品、生体サンプルや産業上のサンプル中のアルカンの組成を研究する際の分析用標準物質として使用されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T57401-VAR:
T57401-25G:
T57401-2G:
T57401-100G:
T57401-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Chemical composition and biological activities of essential oil from the leaves of Sesuvium portulacastrum
Magwa ML, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 103(1), 85-89 (2006)
An unexpected mixture of substances in the defensive secretions of the tubuliferan thrips, Callococcithrips fuscipennis (Moulton)
Tschuch G, et al.
Journal of Chemical Ecology, 34(6), 742-747 (2008)
A synthetic study of atropurpuran: construction of a pentacyclic framework by an intramolecular reverse-electron-demand Diels-Alder reaction.
Takahiro Suzuki et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(39), 9177-9179 (2011-09-16)
Vanessa R Reid et al.
Journal of chromatography. A, 1148(2), 236-243 (2007-03-28)
High-speed temperature programming is implemented via the direct resistive heating of the separation column (2.3m MXT-5 Silicosteel column with a 180 microm I.D. and a 0.4 microm 5% phenyl/95% dimethyl polysiloxane film). Resistive temperature programming was coupled with synchronized dual-valve
Dorit Eliyahu et al.
Journal of chemical ecology, 38(11), 1358-1365 (2012-10-20)
One characteristic of true bugs (Heteroptera) is the presence of dorsal abdominal glands in the immature nymphal stages. These glands usually produce defensive chemicals (allomones) that vary among taxa but are still similar in closely related groups. Knowledge of the