certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
6.4 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 59.4 °C)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
110-112 °C/12 mmHg (lit.)
234 °C (lit.)
mp
−6-−4 °C (lit.)
密度
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
petroleum
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI Key
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
42762-50MG:
42762-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)