グレード
anhydrous
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
1112 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酢酸ナトリウムはラボや様々な産業、生化学および食品分析などで使用される酢酸のナトリウム塩です。
メトラー・トレド ME 30130599 の無水酢酸ナトリウムはメトラー・トレドの融点計器用の分析用の標準物質です。その値は一次標準に対して校正されたメトラー・トレドのMP90 Excellence装置による6~12回の平均値です。融点は、欧州薬局方(2.2.14.)に記載のキャピラリー法によるものです。
メトラー・トレド ME 30130599 の無水酢酸ナトリウムはメトラー・トレドの融点計器用の分析用の標準物質です。その値は一次標準に対して校正されたメトラー・トレドのMP90 Excellence装置による6~12回の平均値です。融点は、欧州薬局方(2.2.14.)に記載のキャピラリー法によるものです。
アプリケーション
メトラー・トレド校正物質 ME 30130599 無水酢酸ナトリウムはメトラー・トレドの融点測定器の校正に使用します。
特徴および利点
- 一次標準にトレーサブルな融点校正用標準試料(LGC)。熱力学モードと薬局方モードの両方で融点を測定し、それぞれ物理的に正しい融点解析と加熱速度依存の融点解析が可能。分析証明書、安全データシート付き。融点測定の QC/QA 要求を満たすための分析標準グレードの製品
- 。最大±0.4℃の不確かさで測定可能
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
42123-VAR:
42123-5G:
42123-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック