Merck
111910
Sigma-Aldrich
2-クロロトルエン
99%
別名:
1-クロロ-2-メチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4Cl
CAS番号:
分子量:
126.58
Beilstein:
1904175
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39050205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.38 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 43 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
157-159 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
InChI Key
IBSQPLPBRSHTTG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-クロロトルエンは、Rhodococcus(ロドコッカス属) 、菌株OCT 10 DSM 45596(T)によって完全に鉱化することができます。2-クロロトルエンは、3-クロロ-4-メチルカテコールおよび4-クロロ-3-メチルカテコールの調製で使用されます。2-クロロトルエンの酸化は、酵素、P. putida(シュードモナス・プチダ) F1のトルエンジオキシゲナーゼおよびBurkholderia(バークホルデリア属)、菌株PS12由来のクロロベンゼンジオキシゲナーゼによって非常に促進されます。
アプリケーション
2-クロロトルエンは、パラジウム触媒根岸クロスカップリングによってアリールカップリング製品を合成するための前駆体として使用することができます。2-クロロトルエンは、アリールアミンを合成するバックワルド・ハートウィグアミノ化でも使用することができます。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
111910-VAR:
111910-1KG:
111910-5G:
111910-500G:
111910-100G:
111910-4KG:
111910-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
NIXANTPHOS: A Highly Active Ligand for Palladium Catalyzed Buchwald-Hartwig Amination of Unactivated Aryl Chlorides.
Mao J, et al.
Dalton Transactions, (26) (2018)
A Lehning et al.
Applied and environmental microbiology, 63(5), 1974-1979 (1997-05-01)
The degradation of toluene by Pseudomonas putida F1 and of chlorobenzenes by Burkholderia sp. strain PS12 is initiated by incorporation of dioxygen into the aromatic nucleus to form cis-dihydrodihydroxybenzenes. Toluene-grown cells of P. putida F1 and 3-chlorobenzoate-grown cells of Burkholderia
Flexible Steric Bulky Bis (Imino) acenaphthene (BIAN)-Supported N-Heterocyclic Carbene Palladium Precatalysts: Catalytic Application in Buchwald?Hartwig Amination in Air.
Lan X B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(6), 2914-2925 (2017)
The first general method for palladium-catalyzed Negishi cross-coupling of aryl and vinyl chlorides: use of commercially available Pd (P (t-Bu) 3) 2 as a catalyst
Dai C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(12), 2719-2724 (2001)
Katrin Pollmann et al.
Microbiology (Reading, England), 149(Pt 4), 903-913 (2003-04-11)
The tetrachlorobenzene dioxygenase (TecA) of Ralstonia sp. PS12 carries out the first step in the aerobic biodegradation of chlorinated toluenes. Besides dioxygenation of the aromatic ring of 4-chloro-, 2,4-, 2,5- and 3,4-dichlorotoluene as the main reaction, it also catalyses mono-oxygenation