Merck
B82006
Sigma-Aldrich
2-ブロモトルエン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4Br
CAS番号:
分子量:
171.03
Beilstein:
1904176
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.555 (lit.)
bp
58-60 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
密度
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
InChI Key
QSSXJPIWXQTSIX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ブロモトルエンは電子豊富なヘテロアリールブロミドです。 Tedicyp(シス,シス,シス -1,2,3,4-テトラキス(ジフェニルホスフィノメチル)シクロペンタン)-パラジウム複合体を触媒とした2-ブロモトルエンとシクロアルケン(シクロドデセン)および直鎖アルケン(デカ-1-エン、アリルベンゼン)のヘック反応が研究されています。 50~4000cm-1におけるラマン・赤外分光法による2-ブロモベンゼンの振動スペクトル解析が調べられています。 Tedicyp・パラジウム複合体が触媒した2-ブロモベンゼンとベンゼンボロン酸との鈴木クロスカップリングが研究されています。 アルミナベースの酸化物に担持されたパラジウムナノ粒子を触媒として用いた2-ブロモベンゼンとフェニルボロン酸との鈴木クロスカップリングが報告されています。
アプリケーション
2-ブロモトルエンは、(±)-イソコメンの合成で使用されました。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F
引火点(℃)
79 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B82006-BULK:
B82006-100G:
B82006-25G:
B82006-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palladium nanoparticles supported on alumina-based oxides as heterogeneous catalysts of the Suzuki-Miyaura reaction.
Gniewek A, et al.
J. Catal., 254(1), 121-130 (2008)
Tetraphosphine/palladium-catalysed Suzuki cross-coupling with sterically hindered aryl bromides and arylboronic acids.
Feuerstein M, et al.
Tetrahedron Letters, 42(38), 6667-6670 (2001)
Heck reaction of aryl halides with linear or cyclic alkenes catalysed by a tetraphosphine/palladium catalyst.
Berthiol F, et al.
Tetrahedron Letters, 44(6), 1221-1225 (2003)
Reinald Fischer et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(55), 12830-12841 (2019-07-23)
Systematic variation of the 1,4-dioxane (dx) concentration during the precipitation of sparingly soluble [MgBr2 (dx)2 ] from ethereal Grignard solutions of RMgBr has allowed the structural investigation of crystallized [R2 Mg(dx)n ] (n=1, 1.5, 2, and 3), which form during
Synthetic studies on arene-olefin cycloadditions. ii. total synthesis of (?)-isocomene.
Wender PA and Geoffrey BD.
Tetrahedron, 37(25), 4445-4450 (1981)