Merck
B56498
Sigma-Aldrich
3-ブロモアニソール
≥98%
別名:
1-ブロモ-3-メトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
187.03
Beilstein:
1524687
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.563 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
密度
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
InChI Key
PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F
引火点(℃)
95 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B56498-BULK:
B56498-25G:
B56498-250G:
B56498-5G:
B56498-VAR:
B56498-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Naoyuki Yasaka et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 34(10), 1183-1188 (2018-10-12)
Aryl halides are a very important category of compounds that include many vital drugs and key industrial additives, such as clofibrate and bromobenzene, respectively. Due to their importance, our research group previously developed a novel fluorescence labeling approach for their