Merck
675040
Sigma-Aldrich
7-Chloroisatin
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4ClNO2
CAS番号:
分子量:
181.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
187-191 °C
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
Clc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI Key
MPLXQMMMGDYXIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
675040-BULK:
675040-VAR:
675040-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1