Merck
679119
Sigma-Aldrich
7-フルオロイサチン
96%
別名:
7-Fluoroindole-1H-2,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4FNO2
CAS番号:
分子量:
165.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
192-196 °C
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
Fc1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)7(4)11/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI Key
HGBGVEOXPHGSOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
679119-5G:
679119-VAR:
679119-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)