Merck
633623
Sigma-Aldrich
5,7-Dichloroisatin
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H3Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
216.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
solid
mp
218-223 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
SMILES記法
Clc1cc(Cl)c2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-4-6(5(10)2-3)11-8(13)7(4)12/h1-2H,(H,11,12,13)
InChI Key
AYGGQJHJRFZDFH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633623-BULK:
633623-1G:
633623-5G:
633623-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)