Merck
476994
Sigma-Aldrich
5-Bromoisatin
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4BrNO2
CAS番号:
分子量:
226.03
Beilstein:
383760
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
不純物
<10% isatin
mp
247-252 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES記法
Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI Key
MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-Bromoisatin is a 5-haloisatin. One of the methods reported for its synthesis is by reacting N-halosaccharins with isatin in the presence of SiO2. Its inotropic activity has been studied on rhythmically stimulated papillary muscles of guinea pigs. It is reported to exhibit analgesic and sedative properties at a dose of 0.2g/kg in mice.
アプリケーション
5-Bromoisatin may be used in the synthesis of the following:
  • N-derivatives of 5-bromoisatin
  • N-substituted pyrroles
  • linear polyaryleneoxindoles
  • 5-bromodioxindole
  • cinchoninic acid derivatives
  • 3-hydroxyoxindole
  • S-benzyldithiocarbazate Schiff Bases
  • 5-bromooxindole
  • Morita-Baylis-Hillman adducts of isatin derivatives
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
476994-5G:
476994-VAR:
476994-BULK:
476994-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Electro-organic synthesis of nanosized particles of 3-hydroxy-3-(1H-indol-3-yl) indolin-2-one derivatives.
Makarem S, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 148(8), 1157-1160 (2012)
Quick and efficient synthesis of Morita-Baylis-Hillman adducts of isatin derivatives.
Rad-Moghadam K and Youseftabar-Miri L.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 11, 43-50 (2011)
The Structures of the Bromodioxindoles of Baeyer and Knop.
Sumpter WC.
Journal of the American Chemical Society, 67(7), 1140-1141 (1945)
SiO2 mediated reaction of isatin with N-halosaccharins: A regiospecific preparation of 5-haloisatins.
de Souza SPL, et al.
Heterocyclic Communications, 9(1), 31-34 (2003)
Superelectrophiles in aromatic polymer chemistry.
Colquhoun HM, et al.
Macromolecules, 34(4), 1122-1124 (2001)