アッセイ
97%
形状
solid
mp
34-38 °C
官能基
bromo
SMILES記法
COc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
InChI Key
OQZAQBGJENJMHT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
675830-1G:
675830-VAR:
675830-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)