Merck
511218
Sigma-Aldrich
m-トルイジン
99%
別名:
3-メチルアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4NH2
CAS番号:
分子量:
107.15
Beilstein:
635944
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.567 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI Key
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
m-トルイジン(MT)は脆性ガラスを形成する液体のような挙動を示すアニリン誘導薬です。この化合物の誘電体緩和プロセス、ガラス転移緩和、緩和モードおよび遅い二次緩和についての研究が行われています。粉末X線回折によるMT結晶相の解析から単斜空間群、P21 / cに属することが明らかにされています。その構造はN-H...N水素結合およびファンデルワールス相互作用によってまとまっています。
アプリケーション
m-トルイジンは酸化重合によるピロール/m-トルイジンコポリマーの形成に使用することができます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
511218-100ML:4548173164656
511218-BULK:
511218-5ML:4548173164687
511218-500ML:4548173164670
511218-VAR:
511218-1L:4548173164663
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ab initio structure determination of m-toluidine by powder X-ray diffraction.
Rukiah M, et al.
Journal of Applied Crystallography, 37(3), 464-471 (2004)
Synthesis and characterization of pyrrole and m-toluidine copolymers.
Li XG, et al.
Synthetic Metals, 123(3), 435-441 (2001)
Andrea Mandanici et al.
The Journal of chemical physics, 122(8), 84508-84508 (2005-04-20)
The glass-former m-toluidine displays the characteristic properties of a fragile supercooled liquid, which suggest the existence of a slow secondary relaxation process. In view of the recently realized importance of such a secondary relaxation feature, we have conducted a dielectric
Glass transition relaxation and fragility in the molecular glass forming m-toluidine: A study by thermally stimulated depolarization currents.
Correia NT, et al.
J. Chem. Phys. , 113(8), 3204-3211 (2000)
Relaxation modes in glass forming meta-toluidine.
Carpentier LRD and Descamps M.
J. Chem. Phys. , 121(13), 6470-6477 (2004)