アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
187 °C/767 mmHg (lit.)
密度
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI Key
KRZCOLNOCZKSDF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood,hematopoietic system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
162.9 °F
引火点(℃)
72.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F3800-500G:
F3800-25G:
F3800-100G:
F3800-VAR:
F3800-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック