Merck
579157
Sigma-Aldrich
4-ヨードベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CN
CAS番号:
分子量:
229.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
124-128 °C (lit.)
官能基
iodo
nitrile
SMILES記法
Ic1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4IN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
InChI Key
XOKDXPVXJWTSRM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-ヨードベンゾニトリルは、次の物質の合成に使用できます。
  • 多段階反応プロセスによるエチル-4'-シアノ-4-ニトロ[1,1'-ビフェニル]-2-カルボキシレート
  • テルロフェンとのStilleカップリングにより得られる2-(4-シアノフェニル)テルロフェン
  • 2,5-ビス(トリメチルスタニル)テルロフェンとのStilleカップリングにより得られる2,5-ビス(4-シアノフェニル)テルロフェン
  • 多段階反応プロセスによるエチル-4'-シアノ-6-{[(E)-フェニルメチリデン]アミノ}[1,1'-ビフェニル]-3-カルボキシレート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
579157-BULK:
579157-VAR:
579157-1G:4548173171739
579157-10G:4548173171722
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Synthesis of Nitro-Substituted Polyfunctional Biphenyls by Negishi Cross-Coupling of o-Nitroarylzinc Reagents"
Sapountzis I, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(07), 709-712 (2004)
"Preparation and reactions of functionalized arylmagnesium reagents"
Jensen EA, et al.
Synthesis, 2002(04), 0565-0569 (2002)
"Synthesis and stille cross-coupling reactions of 2-(tributylstannyl)-and 2, 5-bis (trimethylstannyl) tellurophene"
Sweat.PD and Stephens.EC
Synthesis, 2009(19), 3214-3218 (2009)
Nico Giordano et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(10) (2019-05-30)
The crystal structure of 4-iodobenzonitrile, which is monoclinic (space group I2/a) under ambient conditions, contains chains of molecules linked through C≡N···I halogen-bonds. The chains interact through CH···I, CH···N and π-stacking contacts. The crystal structure remains in the same phase up