Merck
I9805
Sigma-Aldrich
1-ヨード-4-ニトロベンゼン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
249.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
bp
289 °C/772 mmHg (lit.)
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
InChI Key
SCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I9805-25G:4548173991108
I9805-VAR:
I9805-100G:4548173991092
I9805-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Loai Basheer et al.
Food chemistry, 237, 895-903 (2017-08-03)
Inhibition of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4), the major drug metabolizing enzyme, by dietary compounds has recently attracted increased attention. Evaluating the potency of the many known inhibitory compounds is a tedious and time consuming task, yet it can be achieved