Merck
101605
Sigma-Aldrich
1-クロロ-4-ヨードベンゼン
99%
別名:
p-Chloroiodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4I
CAS番号:
分子量:
238.45
Beilstein:
1634414
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
bp
226-227 °C (lit.)
mp
53-54 °C (lit.)
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
Clc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI Key
GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
101605-BULK:
101605-25G:4548173992532
101605-100G:4548173992525
101605-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)